Learn More
Cytiva Ersatzteile für vertikale Elektrophoresegeräte vom Typ SE 280, Miniformat
Artikelnummer. 10055894 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Gekerbte Aluminiumoxidplatte
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10055894 Gekerbte Aluminiumoxidplatte 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 10055894
Marke: Cytiva SE282N2
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 280 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format
Typ Gekerbte Aluminiumoxidplatte
Material Aluminiumoxid
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 12 cm