Learn More
KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes
Artikelnummer. 17153541
Change view
Click to view available options
Typ:
1/16 Zoll Rohrverschraubung
O-Ring
O-Ring für Spitzenabsiegelung
Zur Verwendung mit:
100 ml-Spritze
20 bis 200 ml-Spritze
20 bis 200 ml-Spritzen
20 ml-Spritze
50 ml-Spritze
Material:
Edelstahl
Perfluorelastomer
Viton
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit Material unitSize
17153541 O-Ring 20 ml-Spritze Perfluorelastomer 2 Stück
15184214 O-Ring 50 ml-Spritze Perfluorelastomer 2 Stück
16164327 O-Ring 100 ml-Spritze Viton 10 Stück
16174327 O-Ring für Spitzenabsiegelung 20 bis 200 ml-Spritze Viton 20 Stück
15194224 1/16 Zoll Rohrverschraubung 20 bis 200 ml-Spritzen Edelstahl -
5 options
Artikelnummer. 17153541
Marke: KD Scientific 780834
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A well looked after stainless steel syringe can last a life time. KD Scientific provides replacement parts like O-rings, tip seals and various fittings to keep your syringes performing at the highest level.
  • Ersatzdichtungen
  • Perfluorelastomer-O-Ringe
  • Perfluorelastomer O-Ringe für Spitzendichtungen
  • Viton-O-Ringe
  • Viton O-Ringe für Spitzendichtungen
  • Swagelock™ Verschraubungen
  • Luer-Lock-Verschraubungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit 20 ml-Spritze
IP-Schutzart None
Material Perfluorelastomer
Typ O-Ring