Learn More
Fisherbrand™ PCR-Streifen-Rotor 8 x0,2 ml oder 16x0,2ml
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 0,2 ml oder 16 x 0,2 ml
Beschreibung
- Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zentrifuge
- Aus hochwertigen, haltbaren Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 x 0,2 ml oder 16 x 0,2 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 140 mm |
| Enthält | Transparenter Deckel |