Learn More
Hanna Instruments™ Ersatz-pH-Elektroden
Artikelnummer. 10619562
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
10619562 0 bis 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10619562 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI73127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.42 €
    80.54 € / 1 Stück
    Sparen 109.88 €
    57% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Ersatzelektrode ist als einfach einsteckbare Kassette ausgeführt, die einrastet und dank zweier O-Ringe wasserdicht abgedichtet ist.
  • Kompatibel mit HI98129 und HI98130 Multiparameter-Kombinationstestern, HI98127 und HI98128 pHep® Testern und HI98121ORP-Testern
  • Mit einem runden Verbindungsstück aus Edelstahl und erweiterbarem Stoffdiaphragma
  • Entwickelt als eine leicht passende, einrastende Kassette mit zwei O-Ringen für den Erhalt der wasserdichten Versiegelung
Spezifikation
Anschlusstypen Stift
Durchmesser (metrisch) 12 mm
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C