Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen
Artikelnummer. p-7114351
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15208563
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 031842
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Produkttyp Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen
Volumen (metrisch) 1 ml
Art der Kanülenspitze Kegel