Learn More
BRAND™ Ersatzdichtungen, Pumpeinheiten und Ventilblock-Deckel für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Artikelnummer. 12601615 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml Seripettor™ Basis-Pipette
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12601615 Seripettor™, 25 ml 1 Stück
12691605 2 ml Seripettor™ Basis-Pipette 1 Stück
11376390 Seripettor™, 10 ml 1 Stück
10705883 Seripettor™ pro, 25 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12601615
Marke: BRAND™ 704544
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
  • 6788 – EPDM-Dichtungen für Seripettor-Spender, 5er-Packung
  • 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
  • 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
  • 704542 – Pumpeinheit für 1–10-ml-Seripettor
  • 704544 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor
  • 704549 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor pro
  • 704552 – Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 1–10ml-seripettor
  • 704554 Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 2,5-10-ml-Seripettor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pumpenbaugruppe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar, Blau, Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pumpenbaugruppe
Zur Verwendung mit (Geräte) Seripettor™, 25 ml
Enthält Nur Pumpenbaugruppe
Sterilität Non-sterile