Learn More
MP Biomedicals™ Ersatz-O-Ringe aus Teflon
Artikelnummer. 17747524 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
50 Packungen
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
17747524 50 Packungen 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 17747524
Marke: MP Biomedicals™ 116990100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Ersatz-O-Ringe aus Teflon kommen in der Kappe von SS-Lysematrixröhrchen zum Einsatz, um einen auslaufsicheren Verschluss zu gewährleisten.
  • Ersatz-O-Ringe aus Teflon, die in die Kappe der metallenen Lysematrixröhrchen eingesetzt werden, um einen auslaufsicheren Verschluss zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 ml Metall SS-Lysematrixröhrchen
Verpackungsmenge 50 Packungen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.