Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
Marke:  Brady™ 174224
58.90 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17898264
  • 64.15 € / 250 Stück
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Beschreibung
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
  • Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Abziehbares Gummi
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Nein
Quadratisch
-40 °C bis +80 °C
0.185 mm
1 in.
25.4 mm
M6-19-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Seidenmatt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
250 Etiketten
-40 °F bis +176 °F
0,0073 in.
1 x 1 in.
1 in.
25,4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-Angebote
Promo Code: 28038
Entdecken Sie die Spotlight-Aktionen des Fisher Scientific-Kanals mit exklusiven Angeboten für Laborchemikalien, Geräte, Verbrauchsmaterialien und wichtige Laborbedarfartikel, die nur für begrenzte Zeit verfügbar sind.
Applying Promo and Adding