Learn More
Brady™ Wiederablösbares Klebeband (B-581)
Artikelnummer. 11513944
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe unitSize
11513944 Weiß 1 BX
11523944 Gelb 1 BX
2 options
Artikelnummer. 11513944
Marke: Brady™ 114724
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschriftungsfolie für den Innen- und Außenbereich. Brady repositionierbare Bänder/Etiketten sind mit einem speziellen Kleber zum einfachen Entfernen und erneuten Anbringen ausgestattet.
Spezifikation
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R4400; R6000; R6900
Klebstofftyp Acryl, Abnehmbar
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-581)
Produkttyp Wiederablösbares Klebeband
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,005 in.
Dicke (metrisch) 0.127 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15.2 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm