Learn More
Brady™ Wiederablösbares Klebeband (B-581)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4400; R6000; R6900 |
| Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl (B-581) |
| Produkttyp | Wiederablösbares Klebeband |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +82 °C |
| Mehr anzeigen |