Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin-Natriumsalz
Beschreibung
Als Indikator für pH-Werte von 3,8 (orange) bis 6,5 (dunkelviolett) wirkt Resazurin-Natriumsalz als blauer, nicht fluoreszierender Farbstoff, der insbesondere als Indikator für die Oxidationsreduktion des Resazurintests auf Bakterien verwendet wird. Es wird als fluorogener Oxidationsreduktionsindikator in einer Vielzahl von Zellen, Hefen und Eukaryonten durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Screenings mit hohem Durchsatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Charakterisierung der Stoffwechselaktivität von Mitochondrien verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von L-Glutamat und zur Messung des aeroben biologischen Abbaus von organischem Material in Abwässern verwendet. Darüber hinaus dient es als Indikator für die Zellviabilität in Säugetierzellkulturen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Als Indikator für pH-Werte von 3.8 (orange) bis 6.5 (dunkelviolett) wirkt Resazurin-Natriumsalz als blauer, nicht fluoreszierender Farbstoff, der insbesondere als Indikator für die Oxidationsreduktion des Resazurintests auf Bakterien verwendet wird. Es wird als fluorogener Oxidationsreduktionsindikator in einer Vielzahl von Zellen, Hefen und Eukaryonten durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Screenings mit hohem Durchsatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Charakterisierung der Stoffwechselaktivität von Mitochondrien verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von L-Glutamat und zur Messung des aeroben biologischen Abbaus von organischem Material in Abwässern verwendet. Darüber hinaus dient es als Indikator für die Zellviabilität in Säugetierzellkulturen.
Löslichkeit
In Wasser, Dimethylsulfoxid und Ammoniumhydroxid löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Resazurin sodium salt |
| Beilstein | 3794971 |
| Merck Index | 14,8141 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide. |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 251.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Resazurin sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt