Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin-Natriumsalz
Artikelnummer. 11474687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474687 5 g 5 Gramm
11464687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474687 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21187.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.12 €
    79.65 € / 5 Gramm
    Sparen 18.47 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Indikator für pH 3.8 (orange) bis 6.5 (dunkelviolett)
Als Indikator für pH-Werte von 3,8 (orange) bis 6,5 (dunkelviolett) wirkt Resazurin-Natriumsalz als blauer, nicht fluoreszierender Farbstoff, der insbesondere als Indikator für die Oxidationsreduktion des Resazurintests auf Bakterien verwendet wird. Es wird als fluorogener Oxidationsreduktionsindikator in einer Vielzahl von Zellen, Hefen und Eukaryonten durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Screenings mit hohem Durchsatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Charakterisierung der Stoffwechselaktivität von Mitochondrien verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von L-Glutamat und zur Messung des aeroben biologischen Abbaus von organischem Material in Abwässern verwendet. Darüber hinaus dient es als Indikator für die Zellviabilität in Säugetierzellkulturen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als Indikator für pH-Werte von 3.8 (orange) bis 6.5 (dunkelviolett) wirkt Resazurin-Natriumsalz als blauer, nicht fluoreszierender Farbstoff, der insbesondere als Indikator für die Oxidationsreduktion des Resazurintests auf Bakterien verwendet wird. Es wird als fluorogener Oxidationsreduktionsindikator in einer Vielzahl von Zellen, Hefen und Eukaryonten durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Screenings mit hohem Durchsatz eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Charakterisierung der Stoffwechselaktivität von Mitochondrien verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von L-Glutamat und zur Messung des aeroben biologischen Abbaus von organischem Material in Abwässern verwendet. Darüber hinaus dient es als Indikator für die Zellviabilität in Säugetierzellkulturen.
Löslichkeit
In Wasser, Dimethylsulfoxid und Ammoniumhydroxid löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62758-13-8
Summenformel C12H6NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.173
MDL-Nummer MFCD00005036
InChI-Schlüssel IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 112939
IUPAC-Name Natrium;10-Oxido-7-Oxenoxazin-10-3-Olat
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resazurin
Beilstein 3794971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.
Menge 5 g
Formelmasse 251.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resazurin sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt