Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin Natriumsalz, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10155823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10155823
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62758-13-8
Summenformel C12H6NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.173
MDL-Nummer MFCD00005036
InChI-Schlüssel IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC-Name Natrium;10-Oxido-7-Oxenoxazin-10-3-Olat
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resazurin, sodium salt
Farbstoffgehalt 75% min.
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 251.17
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver