Learn More
Eppendorf™ Untersuchen Sie 3 Neo Einkanal-Pipetten, Multipacks
Beschreibung
- Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Knopf-Bedienung (eine für Lautstärkeanpassung/Pipetten, eine für Spitzenauswurf) und anpassbaren Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipetieren.
- Die Pipettierleistung übersteigt ISO die Anforderungen von 8655 bei Verwendung mit originalen Eppendorf™ Pipettenspitzen.
- Das ergonomische Design folgt dem Eppendorf PhysioCare Concept™ – ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipetterkräften.
- Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Befestigungs- und Auswurfkräfte der Spitze und minimieren das Risiko von Zerrungsverletzungen.
- Die temporäre Einstellung erhöht die Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Spitzengeometrien oder Höhen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
- Abnehmbare Etikettierungs- und Markierungsoptionen mit ColorTag-Pipetten-Markierungsringen (separat erhältlich).
- Vollständige Autoklaverbarkeit, hohe UV- und chemische Beständigkeit sowie einfache Demontage/Wiedermontage ermöglichen eine vielseitige Nutzung sowie eine mühelose Dekontamination und Reinigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Dunkelgrau, Mittelgrau, Gelb, Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Manuelle Pipetten, Satz mit 6 Stück |
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 2,5 μl, 0,5 bis 10 μl, 1 bis 20 μl, 5 bis 100 μl, 10 bis 200 μl, 50 bis 1000 μl |
| Mehr anzeigen |