Learn More
Alla France™ Alkoholmeter für Forscher
Click to view available options
Alcohol Range:
0 bis 35 Vol.-%
35 bis 70 Vol.-%
70 bis 100 Vol.-%
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriertemperatur 20 °C
- Hohe Präzision
- Für den Einsatz in der Schnaps- und Weinindustrie
- Mit Thermometer
- Mit Passermarke
- Unter dem Meniskus ablesen
- Mit individueller Nummer
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Alkohol-Hydrometer |
| Genauigkeit | ± 0,5% |
| Schritten | 0,005 |
| Länge (metrisch) | 320 mm |
| Enthält | Konformitätsbescheinigung |
| Material | Glas |
| Alcohol Range | 35 bis 70 Vol.-% |