missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Leersäule 30 ml, PP mit Adapter für Chromabond-Säulen (10St)

Artikelnummer. 10638811 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
30 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10638811

Marke: Macherey-Nagel™ 730103

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Säulenkapazität (metrisch) 30 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Typ Reservoir-Säulenkit
Enthält 10 Reservoirsäulen, ein Adapter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt