Learn More
Veolia Water Systems Resin-Kartusche
Artikelnummer. 11964887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11964887 2/Packung 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11964887 Lieferant Veolia Water Systems Lieferanten-Nr. MC:DS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.70 €
    149.81 € / 2 Stück
    Sparen 431.89 €
    74% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Harzkartusche eignet sich zur Entfernung ionischer Verunreinigungen und Gewährleistung einer bestimmten Wasserqualität.
  • Entfernt ionische Verschmutzungen zum Erreichen einer spezifizierten Wasserqualität
  • ELGA Kassetten und Zubehör
  • X2 Harzkassette für Micromeg
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Micromeg
Menge 2/Packung
Typ Kartusche