Learn More
SI Analytics™ TEMPERATURMESSFüHLER, TYP W 2180-KOAX, GLASSCHAFT, .
Artikelnummer. 10129660 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
Modell:
W 5980 NN
W 2180-KOAX
W 5790NN
W 5791NN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10129660
Marke: SI Analytics™ 285105254
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das SI Analytics™ Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
  • Zur Temperaturmessung
  • Mit Steckern
  • Sensoren Pt 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 4 mm
Enthält 2x4-mm-Bananenstecker
Länge (metrisch) 120 mm
Modell W 5790NN
Produkttyp Widerstandsthermometer
Beschreibung Edelstahlwelle mit Sensoren Pt 1000
Max. Temperatur (metrisch) 135 °C
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +135 °C