Learn More
SI Analytics™ TEMPERATURMESSFüHLER, TYP W 2180-KOAX, GLASSCHAFT, .
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
Modell:
W 5980 NN
W 2180-KOAX
W 5790NN
W 5791NN
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Mit Steckern
- Sensoren Pt 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 12 mm |
| Enthält | KOAX-Verschlusskopf |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Modell | W 2180-KOAX |
| Produkttyp | Widerstandsthermometer |
| Beschreibung | Glasschaft mit Sensoren Pt 1000 |
| Max. Temperatur (metrisch) | 135 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -30 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis +135 °C |