Learn More
Resorufin, TRC
Artikelnummer. 30425199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425199 250 mg 250 Milligramm
30414818 500 mg -
30413624 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR146515250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-78-9
Summenformel C12H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.19
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-eins
SMILES O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorufin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Formelmasse 213.04