Beschreibung
- Großer pH-Bereich (1-12 ), hervorragende Selektivität, chemische Beständigkeit, hohe Kapazität und hohe Auflösung bei hohen Flussraten
- Hervorragende Skalierbarkeit von RESOURCE- bis zu FineLINE-Säulen
- Verwenden Sie die RESOURCE-RPC 3 ml-Säule, um eine höhere Auflösung zu erzielen/ für die Methodenentwicklung auf einer10 cm-Betthöhe
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Flussrate | 10 ml/min |
| Ligandentyp | Matrix-Oberfläche |
| Max. Druck | 580 psi |
| Partikelform | Monosized |
| Partikelgröße | 15 μm |
| pH | 1 bis 12 |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Verpackungsmaterial | Polystyrol/Divinylbenzol |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- RESOURCE RPC, 3 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.