Learn More
Cytiva RESOURCE™ und SOURCE™15 und 5 RPC-Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.7 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Ideal geeignet für schwierige präparative Trennungen in allen Maßstäben
- Hochauflösende Trennungen in Minuten
- Hohe Leistung bei niedrigem Gegendruck
- Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
- pH-Stabilität über einen großen Bereich hinweg
- Ausgezeichnete Skalierbarkeit
- Reproduzierbare Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Flussrate | 0.5 ml/min bis 2.5 ml/min |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Ligandentyp | Matrix-Oberfläche |
| Max. Druck | 40 Bar [4 MPa] (580 psi) |
| Partikelform | Monosized |
| Partikelgröße | 15μ m |
| pH | 1 bis 12 |
| Menge | 1 Stück |
| Volumen (metrisch) | 1.7 ml |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SOURCE 15RPC, ST 4.6/100
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.