missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (342) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43763AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for ELISA,Lateral Flow
Spezifikation
| Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Lateral Flow | |
| 342 | |
| ELISA, Lateral Flow Assay | |
| Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (Uniprot#: P03420-1; Met 1-Thr 529). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur