missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (342), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281308 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281308 100 μL 100 Mikroliter
30281309 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281308

Marke: Novus Biologicals NBP343763100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for ELISA,Lateral Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Anwendungen ELISA, Lateral Flow
Klassifikation Monoclonal
Klon 342
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Lateral Flow Assay 1 mg/mL
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (Uniprot#: P03420-1; Met 1-Thr 529).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.