missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (342), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281309 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281309 20 μL 20 Mikroliter
30281308 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281309

Marke: Novus Biologicals NBP34376320ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for ELISA,Lateral Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Anwendungen ELISA, Lateral Flow
Klassifikation Monoclonal
Klon 342
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Lateral Flow Assay 1 mg/mL
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (Uniprot#: P03420-1; Met 1-Thr 529).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.