Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (342), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
201.00 € - 452.00 €
Spezifikation
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Klon 342
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Lateral Flow Assay 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Lateral Flow
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30281309
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43763-20ul
20 μL
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30281308
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43763-100ul
100 μL
452.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for ELISA,Lateral Flow
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
ELISA 1:5000-1:10000, Lateral Flow Assay 1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (Uniprot#: P03420-1; Met 1-Thr 529).
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
342
ELISA, Lateral Flow
Unconjugated
Rabbit
Virus
Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2
IgG
Protein A purified