Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (5A6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
201.00 € - 360.00 €
Spezifikation
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Klon 5A6
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18673818
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50396-0.025ml
0.025 mL
201.00 €
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18601137
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50396
0.1 mL
360.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Virology Bacteria and Parasites
PBS
IgG2a
Protein A purified
5A6
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Virus
hRSV strain A2 infected HeLa cells
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.