Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (5A6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18601137 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18601137 0.1 mL 0.10 Milliliter
18673818 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18601137
Marke: Novus Biologicals NBP250396
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 5A6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen hRSV strain A2 infected HeLa cells
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a