Learn More
Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-93589FR
459.00 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18571009
  • 568.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
DyLight 680
Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2, RS virus, RSV
Reacts with residues 81-95 [LESYIGSINNITKQSA] of the human Respiratory Syncytial Virus M2 protein, which is a CTL epitope. 93% identity to bovine RSV M2.
0.1 mL
Virology Bacteria and Parasites
Virus