Learn More
Restek™ Injector/Detector Plug Nut
Artikelnummer. 10453232
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
2/Karton
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge
10453232 2/Karton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10453232 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 21883
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cap off or check injector or detector for leaks, cleaning, flow-rate.
  • Use to cap off an injector to isolate leaks
  • Use to cap off a detector for thermal cleaning
  • Use to check a detector or make-up gas flow rate
  • Use to cap off a detector and prevent hydrogen from accidentally diffusing into the oven from an unused detector base
Spezifikation
Typ Mutter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cap Off or Check Injector or Detector for Leaks, Cleaning, Flow-Rate.
Verpackungsmenge 2/Karton
Zur Verwendung mit HP GC