Learn More
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns: With Guard or Cage
Artikelnummer. 10001544
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,53 mm
Partikelgröße:
3 μm
Enthält:
Schutzsäule mit Press-Tight
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Enthält unitSize
10001544 30 m 0,53 mm 3 μm Schutzsäule mit Press-Tight 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10001544 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 12385344
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tubing surface is chemically altered to eliminate tailing of basic compounds
Include guard column or cage as indicated.
  • Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxane
  • Column priming not required
  • No derivatization needed
  • Deactivation technology enables analysis of neutral compounds, adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding, and even mildly acidic compounds such as phenols
  • Compatible with samples having a water matrix
  • Individual test chromatograms, supplied with each column, show ultra-low bleed levels at temperatures up to 315°C/599°F
Spezifikation
Max. Temperatur 350°C
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Rtx™-5 Amine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ethanolamines Analysis, Alkylamines, Diamines, Triamines, Ethanolamines, Nitrogen Containing Heterocyclics Analysis
Partikelgröße 3 μm
Temperaturbereich -60°C to +300/315°C
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Stainless Steel
Polarität Low polar
Beschichtung Fused Silica
Enthält Schutzsäule mit Press-Tight
Beschreibung Rtx-5 Amine Cap.Column with Guard column with Press-Tight™