Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Eine chemisch definierte Ergänzungsformulierung zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat. Wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei |
| Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medien-Supplement |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Format | Flasche(n) |
| Produktlinie | Resurge |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |