Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer A1 (1000 mL) Bottle of 1000 mL Resuspension Buffer A1, without RNase A
Beschreibung
Das NucleoSpin™ Plasmid-Kit wurde für die Reinigung von bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl von 1 ml bis 5 ml über Nacht angesetzte E. coli-Kulturen entwickelt, die vorzugsweise im LB-Medium kultiviert werden. Die NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen enthalten eine einzigartige Silikamembran, die DNA in Anwesenheit von chaotropischem Salz bindet.
Nach einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren werden bakterielle Lysate auf die NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen geladen, die auf dem NucleoVac96 Vakuumverteiler angeordnet sind. Filtrate werden direkt in den NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen gesammelt. Nach dem Binden und Waschen wird hochreine Plasmid-DNA in einem salzarmen Puffer eluiert (5 mm Tris/HCl, pH 8.5). Alternativ kann Wasser (pH 8.5) verwendet werden.
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen, NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen, alle erforderlichen Puffer, RNase A, MN-Waschplatte, MN-Röhrchenstreifen, Kappenstreifen.
- Silika-Membran-Technologie
- Ausbeute: bis zu 20 μl sequenzierfähiger Plasmid-DNA
- Elutionsvolumen: 75 μl bis 150 μl
- Kulturvolumen: 1 bis 5 ml
- Bindungsvermögen: 25 μ g
- Maximale Plasmid-Größe < 15 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- NucleoSpin8 Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Resuspensionspuffer |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-DNA-Aufreinigungskits |
| pH | 7,5–8,5 |
| Physikalische Form | Lösung |
| Menge | 1.000 ml |
| Geruch | Geruchsneutral |