Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13585220 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
90 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
90 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13585220 25 ml 25 Milliliter
13505230 90 ml 90 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 13585220
Marke: Thermo Scientific™ R2581
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Resuspendieren Sie Bakterienzellen, damit sie einer Lyse unterzogen werden können, um Plasmid-DNA freizusetzen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Resuspensionspuffer ist eine Komponente des MagJET™ Plasmid-DNA-Kits (K2791⁄2792) und kann separat in 25-ml-Flaschen erworben werden.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Suspensionspuffer
Format Kit
Produktlinie MagJET
Produkttyp Resuspensionslösung
Menge 25 ml