Learn More
Resveratroltrimethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,4'-Trimethoxystilbene |
| CAS | 22255-22-7 |
| Summenformel | C17 H18 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Resveratrol trimethyl ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dimethoxy-5-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.32 |
| Formelmasse | 270.1256 |