Learn More
Resveratrolokid, TRC
Artikelnummer. 30428743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428743 25 mg 25 Milligramm
30414122 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR15008525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38963-95-0
Summenformel C20H22O8
Molekulargewicht (g/mol) 390.38
Synonym 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, (E)-4-[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, 3,4',5-Trihydroxystilbene 4'-mono-beta-D-glycopyranoside, Resveratrol 4'-O-beta-D-glucopyranoside
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)Ethenyl]Phenoxy]-6-(Hydroxymethyl)Oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1OC(Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O)c3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resveratroloside
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-5-3-11(4-6-15)1-2-12-7-13(22)9-14(23)8-12/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20?/m1/s1
Formelmasse 390.1315