missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ret Antibody (009), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210428 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18210428 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18210428

Marke: Novus Biologicals NBP290038AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ret
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 9
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Ret (P07949-1; Met1-Arg635).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5979
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.