missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ret Antibody (132507) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB718E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ret Monoclonal antibody specifically detects Ret in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Spezifikation
| Ret | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 132507 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Ret/Fc Chimera, Leu29-Arg635, Accession # P07949 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Oncogenes, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 5979 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur