missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ret Antibody (RET/2795), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18206577 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18206577 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18206577

Marke: Novus Biologicals NBP279897AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ret
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon RET/2795
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Gensymbole RET
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 702-848) of human Ret protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07949)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.