Learn More
IKA RET Basic ETS-D7 Lösung
Artikelnummer. 31941099 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31941099 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31941099 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 €
    1555.52 € / 1 Stück
    Sparen 149.48 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fügt zusätzliche Funktionen für drahtlose Temperatur- und pH-Messung hinzu.
  • Das System verbindet präzise Messtechnik mit erhöhter Sicherheit und maximaler Flexibilität im Alltag der Laborarbeit
  • Eine pH-Elektrode kann über einen BNC-Anschluss angeschlossen werden, wobei der pH-Wert sowohl auf dem angeschlossenen Gerät als auch auf den magnetischen Rührerbildschirmen angezeigt wird
  • Kann unabhängig als eigenständiges pH-Messgerät oder Temperaturmessgerät verwendet werden
  • Die drahtlose Sensortechnologie eliminiert Temperatursensorkabel und vermeidet beschädigte oder verbrannte Sensorkabel
  • Unterstützt duale Temperaturmessung mit kabelgebundenen und drahtlosen Temperatursensoren gleichzeitig
  • Der kabelgebundene Temperatursensor überwacht und begrenzt die Temperatur von Wärmeübertragungsmedien wie Syntheseblöcken, Öl, Wasser oder Sandbädern
  • Der drahtlose Sensor sorgt für eine Temperaturregelung direkt im Reaktionsmedium
  • Duale Temperaturmessung erhöht die Sicherheit der Experimente, insbesondere im Falle von Glasbruch
  • Zeigt beide Temperaturen gleichzeitig auf dem Bildschirm an. Beinhaltet vollständige Befestigungshardware für eine sichere und flexible Positionierung des drahtlosen Sensors, einschließlich Ständer, Montagestange und Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 0 °bis 340 °C
Typ Magnetrührer
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1.700 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE
Display LED