Beschreibung
- BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
- Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
- Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
- Mit Timer und Countdown
- Trendanzeige für Viskositätsänderungen
- Erkennung von abgelösten Magneten
- Intermittierender Betrieb
- Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
- Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
- Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
- Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
- Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 bis 1.700 U/min |
| Fassungsvermögen | 5 kg |
| Wirkleistung | 650 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 160 x 85 x 270 mm |
| Elektrische Anforderungen | 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | EU |
| Beschreibung | Wägebereich: 10 bis 5.000 g |
| Enthält | USB-Schnittstelle, RS-232-Schnittstelle, Anschluss für ext. Temp.-Sensor (PT100/PT1000, Doppelsensor) |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 340 °C |