Learn More
Applied Biosystems™ Halter- & Basisset (Standard) für 3500 Dx/3500xL Dx Gen-Analysegeräte, 8 Röhrchen
Artikelnummer. 16281041 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Sets
Packungsgröße:
4 Sets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16281041 4 Sets 4 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16281041 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4410230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00 €
    273.00 € / 4 Sets
    Sparen 91.00 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
8-Röhrchen-Halter & Basisset (Standard) zur Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät
This is a retainer and base set (standard) designed for septa retention in 8-tube strip format for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • 8-Röhrchen-Halter- & Basisset (Standard) zur Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät.
  • Septa- und Platten-⁄Halter-Basiskits für 8-Röhrchenstreifen, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten zur Verwendung mit den Gen-Analysegeräten der Serie 3500 Dx
  • Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx sind nur in bestimmten Ländern für Vertrieb und Einsatz vorgesehen. Nicht zur Anwendung in den U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Umgebungstemperatur.
4 Sets pro Paket.
Format Streifen mit 8 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
Produkttyp Halter- und Basisset
Menge 4 Sets
Versandbedingung Raumtemperatur
For In Vitro Diagnostic Use Only