Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Artikelnummer. 15879846 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Set
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15879846 4 Set 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15879846 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4410231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 €
    279.75 € / 1 Stück
    Sparen 93.25 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses 8-Röhrchen-Halter- und Basisset ist für die Verwendung mit standardmäßigen 8-Well-Probenplatten der Genanalysatoren der Serie 3500 vorgesehen.
Dieses 8-Röhrchen-Halter- und Basisset ist für die Verwendung mit standardmäßigen 8-Well-Probenplatten der Genanalysatoren der Serie 3500 vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält 4 Sets mit Halterungen und Basen.
Beschreibung Halter- und Basisset (Standard), 8-Well-Streifen, 0,2 ml, für 3500/3500XL Genanalysatoren, Raumtemperatur, Standard-Reaktionsgeschwindigkeit
Format 8-Well-Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp Basissatz
Menge 4 Set
Probenvolumen 0,2 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit Standard
Röhrchentyp Röhrchenstreifen