Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteDescrizione
Dieses 96-Well-Platten-Halter- und Basisset ist für die Verwendung mit standardmäßigen 96-Well-Probenplatten der Genanalysatoren der Serie 3500 vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält 4 Sets mit Halterungen und Basen. |
| Beschreibung | Halter- und Basissatz (Standard), 96-Well-Mikrotiterplatte, für 3500/3500XL Genetische Analysatoren, Raumtemperatur |
| Format | 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produkttyp | Basissatz |
| Menge | 4 Set |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.