Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Artikelnummer. 10006264 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
2 m
5 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 bis 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Material:
Deaktiviertes Silika
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Material Packungsgröße
10006264 5 m 0,32 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10506195 1 m 0,53 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10391435 5 m 0,25 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10301165 2 m 0,32 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10341335 2 m 0,53 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10429244 5 m 0,53 mm Deaktiviertes Silika 1 Stück
10691206 2 m 0,22 bis 0,32 mm - 1 Stück
10772846 2 m 0,53 mm - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10006264 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260G496P
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Leerkits, um eine Leersäule/Vorsäule bequem an Ihrer Analysesäule zu installieren. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, eine Miniverbindung und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
  • Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
  • Mini-Verbindungsstück
  • Fünf Ferrulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Vorsäule (GC)
Typ GC-Schläuche
Beschreibung Schläuche; 0,32 mm Innendurchmesser x 5 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,013 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft. 4,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Material Deaktiviertes Silika
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.