Learn More
Motic™ Fadenkreuz, 10 div./14 mm, 23 mm Durchmesser
Artikelnummer. 15465162
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15465162 23 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465162 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.25 €
    45.00 € / 1 Stück
    Sparen 1.25 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abgestuftes Fadenkreuz für Probenmessungen. Das Motic™ Fadenkreuz 10 div./14 mm, 23 mm Durchmesser ist in 10 Teile über eine 14 mm-Linie unterteilt.
  • Graduiert für die Probenmessung.
  • Unterteilungen: 10.
  • Länge der Fadenkreuzlinien: 10 mm.
  • Fadenkreuz-Durchmesser: 23 mm.
Spezifikation
Typ Fadenkreuz
Beschreibung 10 Teilungen in 14 mm
Durchmesser (metrisch) 23 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Okular, 23 mm Durchm., Mikroskope DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40