missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems MICROMETER 10MM/0,1MM

Artikelnummer. 11950878
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
StereoZoom™ Stereomikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11950878 StereoZoom™ Stereomikroskope 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11950878 Lieferant Leica Microsystems Lieferanten-Nr. 10446447

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Mikroskope der S-Serie sind äußerst vielseitig und können für einer Vielzahl von Beleuchtungsoptionen auf verschiedenen Standtypen konfiguriert werden

Die Mikroskope der S-Serie sind äußerst vielseitig und können mit einer Vielzahl von Beleuchtungsoptionen und Ständertypen ausgerüstet werden. Sie sind als voll funktionsfähige Einheiten mit allen erforderlichen Elementen konfiguriert.
  • Maximales 36.5 mm-Sichtfeld - reduzierte Probenhandhabungs- und Inspektionszeiten
  • Ausführunge mit einem Betrachtungswinkel von 38° oder 60° - für eine korrekte Körperhaltung und verbesserten Komfort
  • Ergonomische Objektive für eine optimierte Sichthöhe
  • Durchlichtsockel mit verstellbarem Reflektor - flexible und kostengünstige Beleuchtung
  • LED-Beleuchtung für minimale Wartung und Farbqualität bei Tageslicht
  • Großer Arbeitsabstand (110 mm) bietet ausreichend Platz zur Probenhandhabung
  • Langlebige Leica-Qualität
  • Kompaktes Design für enge Labore
  • Mit dem S6D-Kameraanschluss können Bilder aufgenommen und zur späteren Verwendung aufgezeichnet werden
    Alle Systeme der S-Serie verfügen über:
  • Ein fixiertes und ein einstellbares Okular, beide mit 10facher Vergrößerung
  • 38° Betrachtungswinkel
  • Gesamtvergrößerung von 6.3x-40x, kontinuierlicher Zoom
  • Netzkabel und Staubabdeckung
  • Beleuchtung gemäß Beschreibung
Für routinemäßige Stereomikroskoparbeiten in Labors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Fadenkreuz
Zur Verwendung mit (Anwendung) S- und E-Serie
Zur Verwendung mit (Geräte) StereoZoom™ Stereomikroskope
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.