Learn More
Epredia™ Reticulin Silber-Färbe-Kit
Artikelnummer. p-4530152 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Ammoniumhydroxidlösung
Eisenammoniumsulfatlösung
Kaliumpermanganatlösung
Kernechtrot Nuclear Fast Red Färbelösung
Natriumhydroxidlösung (3 %)
Oxalsäurelösung
Reduzierlösung
Silbernitratlösung (10%)
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
8 Milliliter
Artikelnummer. 12533667
Marke: Epredia™ 88045
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Identifizieren und visualisieren Sie mit der Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.
Identifizieren und visualisieren Sie mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.
  • Die ammoniakhaltige Arbeitssilberlösung aus Silber imprägniert und reagiert selektiv mit retikulären Fasern durch mehrere Reaktionen, einschließlich Oxidation und Reduktion
  • Die Kernechtrot-Färbelösung sorgt für rote Hintergrundfärbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Oxalsäurelösung
Menge Gehäuse 125mL