missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Retina Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin

Artikelnummer. 18658950 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18658950

Marke: Novus Biologicals™ NBP277780

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Spezies Human
Zielspezifität Retina
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt