Learn More
Retinol, 95 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
It induces cell differentiation and apoptosis of some cancer cell types and inhibiting carcinogenesis. It plays an essential role in metabolic functioning of the retina, the growth of and differentiation of epithelial tissue, the growth of bone, reproduction, and the immune response. It acts as a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR) that act as transcription factors to regulate the growth and differentiation of normal and malignant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Induziert die Zelldifferenzierung und Apoptose einiger Krebszelltypen und hemmt die Karzinogenese. Spielt eine wesentliche Rolle bei der metabolischen Funktionsweise der Netzhaut, dem Wachstum und der Differenzierung von Epithelgewebe, dem Wachstum von Knochen, der Reproduktion und der Immunantwort. Fungiert als Ligand sowohl für den Retinoinsäure-Rezeptor (RAR) als auch für den Retinoid-X-Rezeptor (RXR), der als Transkriptionsfaktor zur Regulierung des Wachstums und der Differenzierung von normalen und bösartigen Zellen dient.
Löslichkeit
Praktisch unlöslich in Wasser oder Glycerin; löslich in Absolutalkohol, Methanol, Chloroform, Äther, Fetten und Ölen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter Stickstoff lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Retinol |
| Namenshinweis | synthetic |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 403040 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Merck Index | 14,10013 |
| Synonym | retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol |
| Löslichkeitsinformationen | Practically insoluble in water or glycerol; soluble in absolute alcohol, methanol, chloroform,ether,fats and oils. |
| SMILES | CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Retinol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Vitamin A
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.